Få mere at vide
EPA-metode 552 Halogeneret eddikesyreblanding 100 μg/ml i methyltert-butylether, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30314364
Skift visning
Mængde:
1 ml
Artikelnummer. Mængde
30314364 1 ml
1 options
Artikelnummer. 30314364 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREGA09000361MB
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 23-11-2026
Opdag Dr. Ehrenstorfers certificerede referencematerialer: tilgængelig i flere formater, herunder multikomponent-regulatoriske blandinger, til at drive din fødevare- og miljøanalyse med sporbar, ISO-akkrediteret kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Bromoacetic acid∣Bromochloroacetic acid∣Bromodichloroacetic acid∣Chloroacetic acid∣Dalapon∣Dibromoacetic acid∣Dibromochloroacetic acid∣Dichloroacetic acid∣Tribromoacetic acid∣Trichloroacetic acid (TCA)
CAS 79-08-3, 5589-96-8, 71133-14-7, 79-11-8, 75-99-0, 631-64-1
Analyt- eller komponentnavne Bromoacetic acid∣Bromochloroacetic acid∣Bromodichloroacetic acid∣Chloroacetic acid∣Dalapon∣Dibromoacetic acid∣Dibromochloroacetic acid∣Dichloroacetic acid∣Tribromoacetic acid∣Trichloroacetic acid (TCA)
Forsendelsestilstand Ispose (-20 °C)
Certificeringer/compliance ISO 17034
Opløsningsmiddel eller Matrix MTBE
Mængde 1 ml
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) Bromoacetic acid 100 μg/mL∣Bromochloroacetic acid 100 μg/mL∣Bromodichloroacetic acid 100 μg/mL∣Chloroacetic acid 100 μg/mL∣Dalapon 100 μg/mL∣Dibromoacetic acid 100 μg/mL∣Dibromochloroacetic acid 100 μg/mL∣Dichloroacetic acid 100 μg/mL∣Tribromoacetic acid 100 μg/mL∣Trichloroacetic acid (TCA) 100 μg/mL