Få mere at vide
EPA-metode 552.3 UCMR 4 200-2000 ug/ml i methyltert-butylether, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30309451
Skift visning
Mængde:
5 x 1 ml
Artikelnummer. Mængde
30309451 5 x 1 ml
1 options
Artikelnummer. 30309451 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREGS09000490MB
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 23-11-2026
Opdag Dr. Ehrenstorfers certificerede referencematerialer: tilgængelig i flere formater, herunder multikomponent-regulatoriske blandinger, til at drive din fødevare- og miljøanalyse med sporbar, ISO-akkrediteret kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Bromoacetic acid∣Bromochloroacetic acid∣Bromodichloroacetic acid∣Chloroacetic acid∣Dibromoacetic acid∣Dibromochloroacetic acid∣Dichloroacetic acid∣Tribromoacetic acid∣Trichloroacetic acid (TCA)
CAS 79-08-3, 5589-96-8, 71133-14-7, 79-11-8, 631-64-1, 5278-95-5
Analyt- eller komponentnavne Bromoacetic acid∣Bromochloroacetic acid∣Bromodichloroacetic acid∣Chloroacetic acid∣Dibromoacetic acid∣Dibromochloroacetic acid∣Dichloroacetic acid∣Tribromoacetic acid∣Trichloroacetic acid (TCA)
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Certificeringer/compliance ISO 17034
Opløsningsmiddel eller Matrix MTBE
Mængde 5 x 1 ml
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) Dichloroacetic acid 200 μg/mL∣Bromoacetic acid 300 μg/mL∣Bromochloroacetic acid 300 μg/mL∣Dibromoacetic acid 300 μg/mL∣Dibromochloroacetic acid 300 μg/mL∣Bromodichloroacetic acid 500 μg/mL∣Trichloroacetic acid (TCA) 500 μg/mL∣Chloroacetic acid 2000 μg/mL∣Tribromoacetic acid 2000 μg/mL