Få mere at vide
EPA-metode 552.3 ER 1,2,3-Trichloropropan 1000 μg/ml i Methanol, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30313406
Skift visning
Mængde:
1 ml
Artikelnummer. Mængde
30313406 1 ml
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30313406 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREGA09010312ME
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 06-01-2027
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Opdag Dr. Ehrenstorfers certificerede referencematerialer: tilgængelig i flere formater, herunder multikomponent-regulatoriske blandinger, til at drive din fødevare- og miljøanalyse med sporbar, ISO-akkrediteret kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1,2,3-Trichloropropane
CAS 96-18-4
Analyt- eller komponentnavne 1,2,3-Trichloropropane
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C3 H5 Cl3
Koncentration 1000 μg/ml
Certificeringer/compliance ISO 17034
InChI formel InChI=1S/C3H5Cl3/c4-1-3(6)2-5/h3H,1-2H2
SMIL ClCC(Cl)CCl
IUPAC navn 1,2,3-trichlorpropan
Opløsningsmiddel eller Matrix Metanol
Molekylvægt (g/mol) 147.43
Mængde 1 ml
Formel vægt 145,9457 g/mol