Få mere at vide
EPA Method 538 Mixture in Methanol, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30314807
Skift visning
Mængde:
1 ml
Artikelnummer. Mængde
30314807 1 ml
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30314807 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREGA09000363ME
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Acephate∣Aldicarb∣Aldicarb-sulfoxide∣Demeton-S-methyl sulfoxide∣Dicrotophos∣Diisopropyl Methylphosphonate∣Fenamiphos-sulfone∣Fenamiphos-sulfoxide∣Methamidophos∣Quinoline∣Thiofanox
CAS 30560-19-1, 116-06-3, 1646-87-3, 301-12-2, 141-66-2, 1445-75-6
Analyt- eller komponentnavne Acephate∣Aldicarb∣Aldicarb-sulfoxide∣Demeton-S-methyl sulfoxide∣Dicrotophos∣Diisopropyl Methylphosphonate∣Fenamiphos-sulfone∣Fenamiphos-sulfoxide∣Methamidophos∣Quinoline∣Thiofanox
Forsendelsestilstand Ice pack (-20°C)
Certificeringer/compliance ISO 17034
Opløsningsmiddel eller Matrix Methanol
Mængde 1 ml
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) Acephate 1000 μg/mL∣Aldicarb 1000 μg/mL∣Aldicarb-sulfoxide 1000 μg/mL∣Demeton-S-methyl sulfoxide 1000 μg/mL∣Dicrotophos 1000 μg/mL∣Diisopropyl Methylphosphonate 1000 μg/mL∣Fenamiphos-sulfone 1000 μg/mL∣Fenamiphos-sulfoxide 1000 μg/mL∣Methamidophos 1000 μg/mL∣Thiofanox 1000 μg/mL∣Quinoline 20000 μg/mL