Få mere at vide
EPA Method 537 Internal Standard Primary Dilution Standard, 1-4 μg/mL in Methanol:Water, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 31891581
Skift visning
Mængde:
1 mL
Artikelnummer. Mængde
31891581 1 mL
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 31891581 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREA50000796MW
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 15-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-(N-Methylperfluorooctanesulfonamido)acetic acid D3 (N-methyl D3),Perfluorooctanesulfonic Acid 13C4 (1,2,3,4-13C4) Sodium,Perfluorooctanoic Acid-13C2
Emballage Bottle
CAS 1400690-70-1, 960315-53-1, 864071-08-9
Koncentration eller sammensætningsnoter 2-(N-Methylperfluorooctanesulfonamido)acetic acid D3 (N-methyl D3) 4 μg/mL,Perfluorooctanesulfonic Acid 13C4 (1,2,3,4-13C4) Sodium 3 μg/mL,Perfluorooctanoic Acid-13C2 1 μg/mL
Analyt- eller komponentnavne 2-(N-Methylperfluorooctanesulfonamido)acetic acid D3 (N-methyl D3),Perfluorooctanesulfonic Acid 13C4 (1,2,3,4-13C4) Sodium,Perfluorooctanoic Acid-13C2
Forsendelsestilstand +20°C
Certificeringer/compliance ISO 17034
Løsningstype Mixture
Type Multi-component Standard
Opløsningsmiddel eller Matrix Methanol/Water
Mængde 1 mL
Grad Ungraded