Få mere at vide
EPA Method 537 Internal Standard Primary Dilution Standard, 1-4 μg/mL in Methanol:Water, Dr. Ehrenstorfer
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-(N-Methylperfluorooctanesulfonamido)acetic acid D3 (N-methyl D3),Perfluorooctanesulfonic Acid 13C4 (1,2,3,4-13C4) Sodium,Perfluorooctanoic Acid-13C2 |
| Emballage | Bottle |
| CAS | 1400690-70-1, 960315-53-1, 864071-08-9 |
| Koncentration eller sammensætningsnoter | 2-(N-Methylperfluorooctanesulfonamido)acetic acid D3 (N-methyl D3) 4 μg/mL,Perfluorooctanesulfonic Acid 13C4 (1,2,3,4-13C4) Sodium 3 μg/mL,Perfluorooctanoic Acid-13C2 1 μg/mL |
| Analyt- eller komponentnavne | 2-(N-Methylperfluorooctanesulfonamido)acetic acid D3 (N-methyl D3),Perfluorooctanesulfonic Acid 13C4 (1,2,3,4-13C4) Sodium,Perfluorooctanoic Acid-13C2 |
| Forsendelsestilstand | +20°C |
| Certificeringer/compliance | ISO 17034 |
| Løsningstype | Mixture |
| Type | Multi-component Standard |
| Opløsningsmiddel eller Matrix | Methanol/Water |
| Vis mere |