Få mere at vide
Dr. Ehrenstorfer EPA-metode 537.1 Surrogat Primær Fortyndingsstandard 1 til 4 μg/ml i Methanol:Vand
Beskrivelse
- Certificerede referencematerialer
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Perfluoro-2-propoxypropanoic Acid 13C3 (Propionic Acid 13C3), 2-(N-Ethylperfluorooctanesulfonamido)acetic Acid D5 (N-Ethyl D5), Perfluorohexanoic Acid 13C2 (1,2-13C2), Perfluorodecanoic Acid 13C2 (1,2-13C2) |
| CAS | 3030247-97-0, 1265205-97-7, 960315-47-3, 960315-50-8 |
| Forsendelsestilstand | 20°C |
| Koncentration | 1 to 4 μg/mL |
| Certificeringer/compliance | UKAS ISO 17034 |
| Løsningstype | Mixture |
| Opløsningsmiddel eller Matrix | Methanol/Water |
| Industry Type | Environmental Testing |
| Mængde | 1 mL |