Få mere at vide
EPA-metode 533 PFAS-blanding 10 μg/ml i Methanol:Vand, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30313240
Skift visning
Mængde:
1 ml
Artikelnummer. Mængde
30313240 1 ml
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30313240 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREA50000751MW
Store besparelser og bedre adskillelse
Brug rabatkode 27992
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-12-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Opdag Dr. Ehrenstorfers certificerede referencematerialer: tilgængelig i flere formater, herunder multikomponent-regulatoriske blandinger, til at drive din fødevare- og miljøanalyse med sporbar, ISO-akkrediteret kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1,1,2,2H-Perfluorodecanesulfonic acid∣1,1,2,2H-Perfluorohexanesulfonic acid∣1,1,2,2H-Perfluorooctanesulfonic acid∣11-Chloroeicosafluoro-3-oxaundecane-1-sulfonic acid potassium∣3H-Perfluoro-4,8-dioxanonanoic acid∣9-Chloro-perfluoro-3-oxanonanesulfonic acid potassium∣Perfluoro(2-ethoxyethane) sulfonic acid∣Perfluoro-2-propoxypropanoic acid (PFPrOPrA)∣Perfluoro-3,6-dioxaheptanoic acid (PFDHA)∣Perfluoro-3-methoxypropanoic acid (PFMOPrA)∣Perfluoro-4-methoxybutanoic acid (PFMOBA)∣Perfluorobutanesulfonic acid∣Perfluorobutanoic acid∣Perfluorodecanoic acid∣Perfluorododecanoic acid∣Perfluoroheptanesulfonic acid∣Perfluoroheptanoic acid∣Perfluorohexanesulfonic acid∣Perfluorohexanoic acid∣Perfluorononanoic acid∣Perfluorooctanesulfonic acid∣Perfluorooctanoic acid∣Perfluoropentanesulfonic Acid∣Perfluoropentanoic acid∣Perfluoroundecanoic acid
CAS 39108-34-4, 757124-72-4, 27619-97-2, 83329-89-9, 919005-14-4, 73606-19-6
Analyt- eller komponentnavne 1,1,2,2H-Perfluorodecanesulfonic acid∣1,1,2,2H-Perfluorohexanesulfonic acid∣1,1,2,2H-Perfluorooctanesulfonic acid∣11-Chloroeicosafluoro-3-oxaundecane-1-sulfonic acid potassium∣3H-Perfluoro-4,8-dioxanonanoic acid∣9-Chloro-perfluoro-3-oxanonanesulfonic acid potassium∣Perfluoro(2-ethoxyethane) sulfonic acid∣Perfluoro-2-propoxypropanoic acid (PFPrOPrA)∣Perfluoro-3,6-dioxaheptanoic acid (PFDHA)∣Perfluoro-3-methoxypropanoic acid (PFMOPrA)∣Perfluoro-4-methoxybutanoic acid (PFMOBA)∣Perfluorobutanesulfonic acid∣Perfluorobutanoic acid∣Perfluorodecanoic acid∣Perfluorododecanoic acid∣Perfluoroheptanesulfonic acid∣Perfluoroheptanoic acid∣Perfluorohexanesulfonic acid∣Perfluorohexanoic acid∣Perfluorononanoic acid∣Perfluorooctanesulfonic acid∣Perfluorooctanoic acid∣Perfluoropentanesulfonic Acid∣Perfluoropentanoic acid∣Perfluoroundecanoic acid
Forsendelsestilstand +20 °C
Certificeringer/compliance ISO 17034
Opløsningsmiddel eller Matrix Methanol/Vand
Mængde 1 ml
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) 1,1,2,2H-Perfluorodecanesulfonic acid 10 μg/mL∣1,1,2,2H-Perfluorohexanesulfonic acid 10 μg/mL∣1,1,2,2H-Perfluorooctanesulfonic acid 10 μg/mL∣11-Chloroeicosafluoro-3-oxaundecane-1-sulfonic acid potassium 10 μg/mL∣3H-Perfluoro-4,8-dioxanonanoic acid 10 μg/mL∣9-Chloro-perfluoro-3-oxanonanesulfonic acid potassium 10 μg/mL∣Perfluoro(2-ethoxyethane) sulfonic acid 10 μg/mL∣Perfluoro-2-propoxypropanoic acid (PFPrOPrA) 10 μg/mL∣Perfluoro-3,6-dioxaheptanoic acid (PFDHA) 10 μg/mL∣Perfluoro-3-methoxypropanoic acid (PFMOPrA) 10 μg/mL∣Perfluoro-4-methoxybutanoic acid (PFMOBA) 10 μg/mL∣Perfluorobutanesulfonic acid 10 μg/mL∣Perfluorobutanoic acid 10 μg/mL∣Perfluorodecanoic acid 10 μg/mL∣Perfluorododecanoic acid 10 μg/mL∣Perfluoroheptanesulfonic acid 10 μg/mL∣Perfluoroheptanoic acid 10 μg/mL∣Perfluorohexanesulfonic acid 10 μg/mL∣Perfluorohexanoic acid 10 μg/mL∣Perfluorononanoic acid 10 μg/mL∣Perfluorooctanesulfonic acid 10 μg/mL∣Perfluorooctanoic acid 10 μg/mL∣Perfluoropentanesulfonic Acid 10 μg/mL∣Perfluoropentanoic acid 10 μg/mL∣Perfluoroundecanoic acid 10 μg/mL