Få mere at vide
EPA Method 533 Isotope Performance Standard, 1-3 μg/mL in Methanol:Water, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 31891582
Skift visning
Mængde:
1 mL
Artikelnummer. Mængde
31891582 1 mL
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 31891582 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREA50000795MW
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-12-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Perfluorobutanoic acid 13C3 (2,3,4-13C3),Perfluorooctanesulfonic Acid 13C4 (1,2,3,4-13C4) Sodium,Perfluorooctanoic Acid-13C2
Emballage Bottle
CAS 2483735-33-5, 960315-53-1, 864071-08-9
Koncentration eller sammensætningsnoter Perfluorobutanoic acid 13C3 (2,3,4-13C3) 1 μg/mL,Perfluorooctanesulfonic Acid 13C4 (1,2,3,4-13C4) Sodium 3 μg/mL,Perfluorooctanoic Acid-13C2 1 μg/mL
Analyt- eller komponentnavne Perfluorobutanoic acid 13C3 (2,3,4-13C3),Perfluorooctanesulfonic Acid 13C4 (1,2,3,4-13C4) Sodium,Perfluorooctanoic Acid-13C2
Forsendelsestilstand +20°C
Certificeringer/compliance ISO 17034
Løsningstype Mixture
Type Multi-component Standard
Opløsningsmiddel eller Matrix Methanol/Water
Mængde 1 mL
Grad Ungraded