Få mere at vide
EPA-metode 525.3 UCMR 4 surrogatblanding 500 μg/ml i acetone, Dr. Ehrenstorfer
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | 1,3-Dimethyl-2-nitrobenzene (2-Nitro-m-xylene)∣Benzo(a)pyrene D12∣Triphenylphosphate |
| CAS | 81-20-9, 63466-71-7, 115-86-6 |
| Analyt- eller komponentnavne | 1,3-Dimethyl-2-nitrobenzene (2-Nitro-m-xylene)∣Benzo(a)pyrene D12∣Triphenylphosphate |
| Forsendelsestilstand | +20 °C |
| Certificeringer/compliance | ISO 17034 |
| Opløsningsmiddel eller Matrix | Acetone |
| Mængde | 1 ml |
| Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) | 1,3-Dimethyl-2-nitrobenzene (2-Nitro-m-xylene) 500 μg/mL∣Benzo(a)pyrene D12 500 μg/mL∣Triphenylphosphate 500 μg/mL |