Få mere at vide
EPA-metode 525.3 UCMR 4 pesticidblanding 1000 μg/ml i methanol, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30326745
Skift visning
Mængde:
1 ml
Artikelnummer. Mængde
30326745 1 ml
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30326745 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREGA09000262ME
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 07-12-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Opdag Dr. Ehrenstorfers certificerede referencematerialer: tilgængelig i flere formater, herunder multikomponent-regulatoriske blandinger, til at drive din fødevare- og miljøanalyse med sporbar, ISO-akkrediteret kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale alpha-HCH∣Chlorpyrifos∣Dimethipin∣Ethoprophos∣Oxyfluorfen∣Permethrin∣Profenofos∣Tebuconazole∣Tribufos
CAS 319-84-6, 2921-88-2, 55290-64-7, 13194-48-4, 42874-03-3, 52645-53-1
Analyt- eller komponentnavne alpha-HCH∣Chlorpyrifos∣Dimethipin∣Ethoprophos∣Oxyfluorfen∣Permethrin∣Profenofos∣Tebuconazole∣Tribufos
Forsendelsestilstand +20 °C
Certificeringer/compliance ISO 17034
Opløsningsmiddel eller Matrix Metanol
Mængde 1 ml
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) alpha-HCH 1000 μg/mL∣Chlorpyrifos 1000 μg/mL∣Dimethipin 1000 μg/mL∣Ethoprophos 1000 μg/mL∣Oxyfluorfen 1000 μg/mL∣Permethrin 1000 μg/mL∣Profenofos 1000 μg/mL∣Tebuconazole 1000 μg/mL∣Tribufos 1000 μg/mL