missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
EPA Method 525.3 PCB Mixture 500 μg/mL in Acetone, Dr. Ehrenstorfer
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | PCB 3 (4-Chlorobiphenyl)∣PCB No. 1∣PCB No. 110∣PCB No. 118∣PCB No. 138∣PCB No. 149∣PCB No. 153∣PCB No. 18∣PCB No. 180∣PCB No. 28∣PCB No. 44∣PCB No. 52∣PCB No. 70∣PCB No. 8 |
| CAS | 2051-62-9, 2051-60-7, 38380-03-9, 31508-00-6, 35065-28-2, 38380-04-0 |
| Analyt- eller komponentnavne | PCB 3 (4-Chlorobiphenyl)∣PCB No. 1∣PCB No. 110∣PCB No. 118∣PCB No. 138∣PCB No. 149∣PCB No. 153∣PCB No. 18∣PCB No. 180∣PCB No. 28∣PCB No. 44∣PCB No. 52∣PCB No. 70∣PCB No. 8 |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Certificeringer/compliance | ISO 17034 |
| Opløsningsmiddel eller Matrix | Acetone |
| Mængde | 5 x 1 ml |
| Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) | PCB 3 (4-Chlorobiphenyl) 500 μg/mL∣PCB No. 1 500 μg/mL∣PCB No. 110 500 μg/mL∣PCB No. 118 500 μg/mL∣PCB No. 138 500 μg/mL∣PCB No. 149 500 μg/mL∣PCB No. 153 500 μg/mL∣PCB No. 18 500 μg/mL∣PCB No. 180 500 μg/mL∣PCB No. 28 500 μg/mL∣PCB No. 44 500 μg/mL∣PCB No. 52 500 μg/mL∣PCB No. 70 500 μg/mL∣PCB No. 8 500 μg/mL |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?