Få mere at vide
EPA Method 525.3 Organophosphate Pesticide Mixture 500 μg/mL in Acetone, Dr. Ehrenstorfer
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Chlorfenvinphos∣Chlorpyrifos∣Dichlorvos∣Diisopropyl Methylphosphonate∣Dimethipin∣Disulfoton∣Ethion∣Ethoprophos∣Mevinphos∣Parathion-ethyl∣Parathion-methyl∣Phorate∣Phosphamidon∣Profenofos∣Tribufos |
| CAS | 470-90-6, 2921-88-2, 62-73-7, 1445-75-6, 55290-64-7, 298-04-4 |
| Analyt- eller komponentnavne | Chlorfenvinphos∣Chlorpyrifos∣Dichlorvos∣Diisopropyl Methylphosphonate∣Dimethipin∣Disulfoton∣Ethion∣Ethoprophos∣Mevinphos∣Parathion-ethyl∣Parathion-methyl∣Phorate∣Phosphamidon∣Profenofos∣Tribufos |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Certificeringer/compliance | ISO 17034 |
| Opløsningsmiddel eller Matrix | Acetone |
| Mængde | 5 x 1 ml |
| Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) | Chlorfenvinphos 500 μg/mL∣Chlorpyrifos 500 μg/mL∣Dichlorvos 500 μg/mL∣Diisopropyl Methylphosphonate 500 μg/mL∣Dimethipin 500 μg/mL∣Disulfoton 500 μg/mL∣Ethion 500 μg/mL∣Ethoprophos 500 μg/mL∣Mevinphos 500 μg/mL∣Parathion-ethyl 500 μg/mL∣Parathion-methyl 500 μg/mL∣Phorate 500 μg/mL∣Phosphamidon 500 μg/mL∣Profenofos 500 μg/mL∣Tribufos 500 μg/mL |