Få mere at vide
EPA-metode 525.3 Intern standardblanding 500 μg/ml i acetone, Dr. Ehrenstorfer
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Acenaphthene D10∣Chrysene D12∣Phenanthrene D10 |
| CAS | 15067-26-2, 1719-03-5, 1517-22-2 |
| Analyt- eller komponentnavne | Acenaphthene D10∣Chrysene D12∣Phenanthrene D10 |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Certificeringer/compliance | ISO 17034 |
| Opløsningsmiddel eller Matrix | Acetone |
| Mængde | 5 x 1 ml |
| Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) | Acenaphthene D10 500 μg/mL∣Chrysene D12 500 μg/mL∣Phenanthrene D10 500 μg/mL |