Få mere at vide
EPA-metode 525.2 Surrogatopløsningsblanding 1000 μg/ml i acetone, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30326123
Skift visning
Mængde:
1 ml
Artikelnummer. Mængde
30326123 1 ml
1 options
Artikelnummer. 30326123 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREGA09000333AC
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 17-12-2026
Opdag Dr. Ehrenstorfers certificerede referencematerialer: tilgængelig i flere formater, herunder multikomponent-regulatoriske blandinger, til at drive din fødevare- og miljøanalyse med sporbar, ISO-akkrediteret kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1,3-Dimethyl-2-nitrobenzene (2-Nitro-m-xylene)∣Perylene D12∣Pyrene-d10∣Triphenylphosphate
CAS 81-20-9, 1520-96-3, 1718-52-1, 115-86-6
Analyt- eller komponentnavne 1,3-Dimethyl-2-nitrobenzene (2-Nitro-m-xylene)∣Perylene D12∣Pyrene-d10∣Triphenylphosphate
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Certificeringer/compliance ISO 17034
Opløsningsmiddel eller Matrix Acetone
Mængde 1 ml
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) 1,3-Dimethyl-2-nitrobenzene (2-Nitro-m-xylene) 1000 μg/mL∣Perylene D12 1000 μg/mL∣Pyrene-d10 1000 μg/mL∣Triphenylphosphate 1000 μg/mL