Få mere at vide
EPA-metode 525.2 PCB-kongenererblanding 500 μg/ml i acetone, Dr. Ehrenstorfer
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | PCB 47 (2,2',4,4'-Tetrachlorobiphenyl)∣PCB 5 (2,3-Dichlorobiphenyl)∣PCB No. 1∣PCB No. 154∣PCB No. 171∣PCB No. 201∣PCB No. 29∣PCB No. 88 |
| CAS | 2437-79-8, 16605-91-7, 2051-60-7, 60145-22-4, 52663-71-5, 40186-71-8 |
| Analyt- eller komponentnavne | PCB 47 (2,2',4,4'-Tetrachlorobiphenyl)∣PCB 5 (2,3-Dichlorobiphenyl)∣PCB No. 1∣PCB No. 154∣PCB No. 171∣PCB No. 201∣PCB No. 29∣PCB No. 88 |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Certificeringer/compliance | ISO 17034 |
| Opløsningsmiddel eller Matrix | Acetone |
| Mængde | 1 ml |
| Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) | PCB 47 (2,2',4,4'-Tetrachlorobiphenyl) 500 μg/mL∣PCB 5 (2,3-Dichlorobiphenyl) 500 μg/mL∣PCB No. 1 500 μg/mL∣PCB No. 154 500 μg/mL∣PCB No. 171 500 μg/mL∣PCB No. 201 500 μg/mL∣PCB No. 29 500 μg/mL∣PCB No. 88 500 μg/mL |