Få mere at vide
EPA-metode 525.2 PAH Blanding 386 500 μg/ml i acetone, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30319832
Skift visning
Mængde:
1 ml
Artikelnummer. Mængde
30319832 1 ml
1 options
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 30319832 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREA50000386AC
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 17-12-2026
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Opdag Dr. Ehrenstorfers certificerede referencematerialer: tilgængelig i flere formater, herunder multikomponent-regulatoriske blandinger, til at drive din fødevare- og miljøanalyse med sporbar, ISO-akkrediteret kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1,3-Dimethyl-2-nitrobenzene (2-Nitro-m-xylene)∣Acenaphthene D10∣Chrysene D12∣Perylene D12∣Phenanthrene D10∣Pyrene-d10∣Triphenylphosphate
CAS 81-20-9, 15067-26-2, 1719-03-5, 1520-96-3, 1517-22-2, 1718-52-1
Analyt- eller komponentnavne 1,3-Dimethyl-2-nitrobenzene (2-Nitro-m-xylene)∣Acenaphthene D10∣Chrysene D12∣Perylene D12∣Phenanthrene D10∣Pyrene-d10∣Triphenylphosphate
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Certificeringer/compliance ISO 17034
Opløsningsmiddel eller Matrix Acetone
Mængde 1 ml
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) 1,3-Dimethyl-2-nitrobenzene (2-Nitro-m-xylene) 500 μg/mL∣Acenaphthene D10 500 μg/mL∣Chrysene D12 500 μg/mL∣Perylene D12 500 μg/mL∣Phenanthrene D10 500 μg/mL∣Pyrene-d10 500 μg/mL∣Triphenylphosphate 500 μg/mL