Få mere at vide
EPA Method 525.2 GC/MS Performance Check Mixture 1000 μg/mL in Acetone, Dr. Ehrenstorfer
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4,4'-DDT∣Decafluorotriphenylphosphine∣Endrin |
| CAS | 50-29-3, 5074-71-5, 72-20-8 |
| Analyt- eller komponentnavne | 4,4'-DDT∣Decafluorotriphenylphosphine∣Endrin |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Certificeringer/compliance | ISO 17034 |
| Opløsningsmiddel eller Matrix | Acetone |
| Mængde | 5 x 1 ml |
| Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) | 4,4'-DDT 1000 μg/mL∣Decafluorotriphenylphosphine 1000 μg/mL∣Endrin 1000 μg/mL |