Få mere at vide
EPA Metode 525.1 PAH Blanding 384 100 μg/ml i acetone, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30309167
Skift visning
Mængde:
1 ml
Artikelnummer. Mængde
30309167 1 ml
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30309167 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREA50000384AC
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Opdag Dr. Ehrenstorfers certificerede referencematerialer: tilgængelig i flere formater, herunder multikomponent-regulatoriske blandinger, til at drive din fødevare- og miljøanalyse med sporbar, ISO-akkrediteret kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Acenaphthylene∣Anthracene∣Benz[a]anthracene∣Benzo(j)fluoranthene∣Benzo(k)fluoranthene∣Benzo[a]pyrene∣Benzo[ghi]perylene∣Chrysene∣Dibenzo(a,h)anthracene∣Fluorene∣Indeno[1,2,3-cd]pyrene∣Phenanthrene∣Pyrene
CAS 208-96-8, 120-12-7, 56-55-3, 205-82-3, 207-08-9, 50-32-8
Analyt- eller komponentnavne Acenaphthylene∣Anthracene∣Benz[a]anthracene∣Benzo(j)fluoranthene∣Benzo(k)fluoranthene∣Benzo[a]pyrene∣Benzo[ghi]perylene∣Chrysene∣Dibenzo(a,h)anthracene∣Fluorene∣Indeno[1,2,3-cd]pyrene∣Phenanthrene∣Pyrene
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Certificeringer/compliance ISO 17034
Opløsningsmiddel eller Matrix Acetone
Mængde 1 ml
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) Acenaphthylene 100 μg/mL∣Anthracene 100 μg/mL∣Benz[a]anthracene 100 μg/mL∣Benzo(j)fluoranthene 100 μg/mL∣Benzo(k)fluoranthene 100 μg/mL∣Benzo[a]pyrene 100 μg/mL∣Benzo[ghi]perylene 100 μg/mL∣Chrysene 100 μg/mL∣Dibenzo(a,h)anthracene 100 μg/mL∣Fluorene 100 μg/mL∣Indeno[1,2,3-cd]pyrene 100 μg/mL∣Phenanthrene 100 μg/mL∣Pyrene 100 μg/mL