Få mere at vide
EPA Metode 524.2 Revision Blanding 2000 μg/ml i Methanol, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30313007
Skift visning
Mængde:
1 ml
Artikelnummer. Mængde
30313007 1 ml
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30313007 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREA50000043ME
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 24-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Opdag Dr. Ehrenstorfers certificerede referencematerialer: tilgængelig i flere formater, herunder multikomponent-regulatoriske blandinger, til at drive din fødevare- og miljøanalyse med sporbar, ISO-akkrediteret kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1,1-Dichloropropanone-2∣1-Chlorobutane∣2-Butanone∣2-Hexanone∣2-Nitropropane∣4-Methyl-2-pentanone (MIBK)∣Acetone∣Acrylic acid methyl ester∣Acrylonitrile∣Allylchloride∣Carbon disulfide∣Chloroacetonitrile∣Diethylether∣Hexachloroethane∣Methacrylic acid-ethyl ester∣Methacrylic acid-methyl ester∣Methacrylonitrile∣Methyl iodide∣Methyl tert-butyl ether∣Nitrobenzene∣Propionitrile∣Tetrahydrofuran∣trans-1,4-Dichloro-2-butene
CAS 513-88-2, 109-69-3, 78-93-3, 591-78-6, 79-46-9, 108-10-1
Analyt- eller komponentnavne 1,1-Dichloropropanone-2∣1-Chlorobutane∣2-Butanone∣2-Hexanone∣2-Nitropropane∣4-Methyl-2-pentanone (MIBK)∣Acetone∣Acrylic acid methyl ester∣Acrylonitrile∣Allylchloride∣Carbon disulfide∣Chloroacetonitrile∣Diethylether∣Hexachloroethane∣Methacrylic acid-ethyl ester∣Methacrylic acid-methyl ester∣Methacrylonitrile∣Methyl iodide∣Methyl tert-butyl ether∣Nitrobenzene∣Propionitrile∣Tetrahydrofuran∣trans-1,4-Dichloro-2-butene
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Certificeringer/compliance ISO 17034
Opløsningsmiddel eller Matrix Metanol
Mængde 1 ml
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) 1,1-Dichloropropanone-2 2000 mg/L∣1-Chlorobutane 2000 mg/L∣2-Butanone 2000 mg/L∣2-Hexanone 2000 mg/L∣2-Nitropropane 2000 mg/L∣4-Methyl-2-pentanone (MIBK) 2000 mg/L∣Acetone 2000 mg/L∣Acrylic acid methyl ester 2000 mg/L∣Acrylonitrile 2000 mg/L∣Allylchloride 2000 mg/L∣Carbon disulfide 2000 mg/L∣Chloroacetonitrile 2000 mg/L∣Diethylether 2000 mg/L∣Hexachloroethane 2000 mg/L∣Methacrylic acid-ethyl ester 2000 mg/L∣Methacrylic acid-methyl ester 2000 mg/L∣Methacrylonitrile 2000 mg/L∣Methyl iodide 2000 mg/L∣Methyl tert-butyl ether 2000 mg/L∣Nitrobenzene 2000 mg/L∣Propionitrile 2000 mg/L∣Tetrahydrofuran 2000 mg/L∣trans-1,4-Dichloro-2-butene 2000 mg/L