Få mere at vide
EPA-metode 524.2 Bland med gasser, SPEX CertiPrep™
Artikelnummer. 15235786 Shop alle SPEX Certiprep produkter
Skift visning
Mængde:
1 ml
Pakningsstørrelse:
1ml
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15235786 1 ml 1ml
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 15235786 Leverandør SPEX Certiprep Leverandørnr. 5242VCX200G
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1325.00 DKK
    1218.24 DKK / 1ml
    Spare 106.76 DKK
    8% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 19-11-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Indeholder
Autosampler hætteglas, NIST Sporbart analysecertifikat akkrediteret i henhold til ISO/IEC 17025 og ISO/IEC Guide 34, sikkerhedsdatablad
ISO/IEC Guide 34 Certificeret, NIST-sporbart Certificeret referencemateriale
Organisk standard fremstillet til GC, GC/MS, HPLC, LC/MS og anden analytisk instrumentering
AnalytCAS-nr.Koncentration
1,1,1,2-tetrachlorethan630-20-6200 μg/ml
1,1,1-trichlorethan71-55-6200 μg/ml
1,1,2,2-tetrachlorethan79-34-5200 μg/ml
1,1,2-trichlorethan79-00-5200 μg/ml
1,1-dichlorethan75-34-3200 μg/ml
1,1-dichlorethen75-35-4200 μg/ml
1,1-dichlorpropen563-58-6200 μg/ml
1,2,3-trichlorbenzen87-61-6200 μg/ml
1,2,3-trichlorpropan96-18-4200 μg/ml
1,2,4-trichlorbenzen120-82-1200 μg/ml
1,2,4-trimethylbenzen95-63-6200 μg/ml
1,2-dibrom-3-chlorpropan96-12-8200 μg/ml
1,2-dibromethan106-93-4200 μg/ml
1,2-dichlorbenzen95-50-1200 μg/ml
1,2-dichlorethan107-06-2200 μg/ml
1,2-dichlorpropan78-87-5200 μg/ml
1,3,5-trimethylbenzen108-67-8200 μg/ml
1,3-dichlorbenzen541-73-1200 μg/ml
1,3-dichlorpropan142-28-9200 μg/ml
1,4-dichlorbenzen106-46-7200 μg/ml
2,2-dichlorpropan594-20-7200 μg/ml
2-chlortoluen95-49-8200 μg/ml
4-chlortoluen106-43-4200 μg/ml
Benzen71-43-2200 μg/ml
Brombenzen108-86-1200 μg/ml
Bromchlormethan74-97-5200 μg/ml
Bromdichlormethan75-27-4200 μg/ml
Bromoform75-25-2200 μg/ml
Brommethan74-83-9200 μg/ml
Carbontetrachlorid56-23-5200 μg/ml
Klorbenzen108-90-7200 μg/ml
Klorethan75-00-3200 μg/ml
Chloroform67-66-3200 μg/ml
Kloromethan74-87-3200 μg/ml
cis-1,2-dichlorethen156-59-2200 μg/ml
cis-1,3-dichlorpropen10061-01-5200 μg/ml
Dibromchlormethan124-48-1200 μg/ml
Dibrommethan74-95-3200 μg/ml
Dichlordifluormethan75-71-8200 μg/ml
Ethylbenzen100-41-4200 μg/ml
Hexachlorbutadien87-68-3200 μg/ml
Isopropylbenzen98-82-8200 μg/ml
Methylenchlorid75-09-2200 μg/ml
m-xylen108-38-3200 μg/ml
Naphthalen91-20-3200 μg/ml
n-butylbenzen104-51-8200 μg/ml
n-propylbenzen103-65-1200 μg/ml
o-xylen95-47-6200 μg/ml
p-isopropyltoluen99-87-6200 μg/ml
p-xylen106-42-3200 μg/ml
sec-Butylbenzen135-98-8200 μg/ml
Styren100-42-5200 μg/ml
tert-butylbenzen98-06-6200 μg/ml
Tetrachlorethen127-18-4200 μg/ml
Toluen108-88-3200 μg/ml
trans-1,2-dichlorethen156-60-5200 μg/ml
trans-1,3-dichlorpropen10061-02-6200 μg/ml
Trichlorethen79-01-6200 μg/ml
Trichlorfluormethan75-69-4200 μg/ml
Vinylklorid75-01-4200 μg/ml
Certificeringer
Akkrediteret af A2LA for ISO/IEC 17025 og ISO/IEC Guide 34 og certificeret af UL-DQS til ISO 9001
Overholdelse
GHS/OSHA-klage
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale EPA Method 5242 Mix with Gasses
Emballage 2 ml ravfarvet forskåren glasampul
CAS 98-82-8, 87-68-3, 108-38-3, 96-18-4, 87-61-6, 630-20-6
Koncentration eller sammensætningsnoter Certifikatrapporter fra analysematerialet sigter mod analytter med en nøjagtighed ±på 2 % og korrektion for råmaterialets renhed.
CAS Max % 0.02
Metoder For US EPA Metode 524.2
Analyt- eller komponentnavne 1,1,1
Teknik AA, ICP
Til brug med (udstyr) GC, GC/MS, HPLC, LC/MS, and Other Analytical Instrumentation
Type Certificeret referencemateriale
Opløsningsmiddel eller Matrix Methanol-P og T
Mængde 1 ml
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) 200μg/mL
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • EPA Method 5242 Mix with Gasses
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 3
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet efter enkelt eksponering Kategori 1
Faresætning
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • H331-Giftig ved indånding.
  • H370-Forårsager organskader.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P241-Anvend eksplosionssikkert elektrisk/ventilations-/lys-/ /udstyr.
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P405-Opbevares under lås.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: methanol
Produkt kun beregnet til laboratoriebrug