Få mere at vide
EPA Metode 521 Nitrosaminblanding 338 1000 μg/ml i dichloromethan, Dr. Ehrenstorfer
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-Nitroso-diethylamine∣N-Nitrosodimethylamine∣N-Nitroso-di-n-butylamine∣N-Nitroso-di-n-propylamine∣N-Nitrosomethylethylamine∣N-Nitrosopiperidine∣N-Nitrosopyrrolidine |
| CAS | 55-18-5, 62-75-9, 924-16-3, 621-64-7, 10595-95-6, 100-75-4 |
| Analyt- eller komponentnavne | N-Nitroso-diethylamine∣N-Nitrosodimethylamine∣N-Nitroso-di-n-butylamine∣N-Nitroso-di-n-propylamine∣N-Nitrosomethylethylamine∣N-Nitrosopiperidine∣N-Nitrosopyrrolidine |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |
| Certificeringer/compliance | ISO 17034 |
| Opløsningsmiddel eller Matrix | Dichloromethan |
| Mængde | 1 ml |
| Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) | N-Nitroso-diethylamine 1000 μg/mL∣N-Nitrosodimethylamine 1000 μg/mL∣N-Nitroso-di-n-butylamine 1000 μg/mL∣N-Nitroso-di-n-propylamine 1000 μg/mL∣N-Nitrosomethylethylamine 1000 μg/mL∣N-Nitrosopiperidine 1000 μg/mL∣N-Nitrosopyrrolidine 1000 μg/mL |