Få mere at vide
EPA Metode 515.3 Uafhængig kontrolstandardblanding 407 10-100 μg/ml i methyltert butylether, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30320715
Skift visning
Mængde:
1 ml
Artikelnummer. Mængde
30320715 1 ml
1 options
Artikelnummer. 30320715 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREA50000407MB
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-12-2026
Opdag Dr. Ehrenstorfers certificerede referencematerialer: tilgængelig i flere formater, herunder multikomponent-regulatoriske blandinger, til at drive din fødevare- og miljøanalyse med sporbar, ISO-akkrediteret kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,4,5-T-methyl ester∣2,4-DB-methyl ester∣2,4-D-methyl ester∣3,5-Dichlorobenzoic acid methyl ester∣4-Nitroanisole∣Acifluorfen methyl ester∣Bentazone-methyl∣Chloramben methyl ester∣Chlorthal-dimethyl∣Dalapon-methyl ester∣Dicamba-methyl ester∣Dichlorprop-methyl ester∣Dinoseb methyl ether∣Fenoprop-methyl ester∣Pentachloroanisole∣Picloram-methyl ester
CAS 1928-37-6, 18625-12-2, 1928-38-7, 2905-67-1, 100-17-4, 50594-67-7
Analyt- eller komponentnavne 2,4,5-T-methyl ester∣2,4-DB-methyl ester∣2,4-D-methyl ester∣3,5-Dichlorobenzoic acid methyl ester∣4-Nitroanisole∣Acifluorfen methyl ester∣Bentazone-methyl∣Chloramben methyl ester∣Chlorthal-dimethyl∣Dalapon-methyl ester∣Dicamba-methyl ester∣Dichlorprop-methyl ester∣Dinoseb methyl ether∣Fenoprop-methyl ester∣Pentachloroanisole∣Picloram-methyl ester
Forsendelsestilstand +20 °C
Certificeringer/compliance ISO 17034
Opløsningsmiddel eller Matrix MTBE
Mængde 1 ml
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) Pentachloroanisole 10 μg/mL∣2,4,5-T-methyl ester 25 μg/mL∣Fenoprop-methyl ester 25 μg/mL∣3,5-Dichlorobenzoic acid methyl ester 50 μg/mL∣Acifluorfen methyl ester 50 μg/mL∣Chloramben methyl ester 50 μg/mL∣Dicamba-methyl ester 50 μg/mL∣2,4-DB-methyl ester 100 μg/mL∣2,4-D-methyl ester 100 μg/mL∣4-Nitroanisole 100 μg/mL∣Bentazone-methyl 100 μg/mL∣Chlorthal-dimethyl 100 μg/mL∣Dalapon-methyl ester 100 μg/mL∣Dichlorprop-methyl ester 100 μg/mL∣Dinoseb methyl ether 100 μg/mL∣Picloram-methyl ester 100 μg/mL