Få mere at vide
EPA Method 515.3 Herbicide Mixture 405 10-100 μg/mL in Acetone, Dr. Ehrenstorfer
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2,4,5-Trichlorophenoxyacetic acid∣2,4-Dichlorophenoxyacetic acid∣3,5-Dichlorobenzoic acid∣4-(2,4-Dichlorophenoxy)butyric acid∣4-Nitrophenol∣Acifluorfen∣Bentazone∣Chloramben∣Chlorthal-diacid∣Dacthal monoacid∣Dalapon∣Dicamba∣Dichlorprop∣Dinoseb∣Fenoprop∣Pentachlorophenol∣Picloram |
| CAS | 93-76-5, 94-75-7, 51-36-5, 94-82-6, 100-02-7, 50594-66-6 |
| Analyt- eller komponentnavne | 2,4,5-Trichlorophenoxyacetic acid∣2,4-Dichlorophenoxyacetic acid∣3,5-Dichlorobenzoic acid∣4-(2,4-Dichlorophenoxy)butyric acid∣4-Nitrophenol∣Acifluorfen∣Bentazone∣Chloramben∣Chlorthal-diacid∣Dacthal monoacid∣Dalapon∣Dicamba∣Dichlorprop∣Dinoseb∣Fenoprop∣Pentachlorophenol∣Picloram |
| Forsendelsestilstand | +20°C |
| Certificeringer/compliance | ISO 17034 |
| Opløsningsmiddel eller Matrix | Acetone |
| Mængde | 1 ml |
| Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) | Pentachlorophenol 10 μg/mL∣2,4,5-Trichlorophenoxyacetic acid 25 μg/mL∣Fenoprop 25 μg/mL∣3,5-Dichlorobenzoic acid 50 μg/mL∣Acifluorfen 50 μg/mL∣Chloramben 50 μg/mL∣Chlorthal-diacid 50 μg/mL∣Dacthal monoacid 50 μg/mL∣Dicamba 50 μg/mL∣2,4-Dichlorophenoxyacetic acid 100 μg/mL∣4-(2,4-Dichlorophenoxy)butyric acid 100 μg/mL∣4-Nitrophenol 100 μg/mL∣Bentazone 100 μg/mL∣Dalapon 100 μg/mL∣Dichlorprop 100 μg/mL∣Dinoseb 100 μg/mL∣Picloram 100 μg/mL |