Få mere at vide
EPA Method 515.2 Underivatized Mixture 404 100-500 μg/mL in Methanol, Dr. Ehrenstorfer
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2,4,5-Trichlorophenoxyacetic acid∣3,5-Dichlorobenzoic acid∣Chlorthal-diacid∣Dichlorprop∣Dinoseb∣Pentachlorophenol |
| CAS | 93-76-5, 51-36-5, 2136-79-0, 120-36-5, 88-85-7, 87-86-5 |
| Analyt- eller komponentnavne | 2,4,5-Trichlorophenoxyacetic acid∣3,5-Dichlorobenzoic acid∣Chlorthal-diacid∣Dichlorprop∣Dinoseb∣Pentachlorophenol |
| Forsendelsestilstand | +20°C |
| Certificeringer/compliance | ISO 17034 |
| Opløsningsmiddel eller Matrix | Methanol |
| Mængde | 1 ml |
| Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) | 2,4,5-Trichlorophenoxyacetic acid 100 μg/mL∣Chlorthal-diacid 100 μg/mL∣Dichlorprop 100 μg/mL∣Pentachlorophenol 100 μg/mL∣Dinoseb 200 μg/mL∣3,5-Dichlorobenzoic acid 500 μg/mL |