Få mere at vide
EPA-metode 515.2 Methylderivatblanding 403 100-500 μg/ml i methanol, Dr. Ehrenstorfer
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2,4,5-T-methyl ester∣3,5-Dichlorobenzoic acid methyl ester∣Chlorthal-dimethyl∣Dichlorprop-methyl ester∣Dinoseb methyl ether∣Pentachloroanisole |
| CAS | 1928-37-6, 2905-67-1, 1861-32-1, 23844-57-7, 6099-79-2, 1825-21-4 |
| Analyt- eller komponentnavne | 2,4,5-T-methyl ester∣3,5-Dichlorobenzoic acid methyl ester∣Chlorthal-dimethyl∣Dichlorprop-methyl ester∣Dinoseb methyl ether∣Pentachloroanisole |
| Forsendelsestilstand | +20°C |
| Certificeringer/compliance | ISO 17034 |
| Opløsningsmiddel eller Matrix | Methanol |
| Mængde | 1 ml |
| Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) | 2,4,5-T-methyl ester 100 μg/mL∣Chlorthal-dimethyl 100 μg/mL∣Dichlorprop-methyl ester 100 μg/mL∣Pentachloroanisole 100 μg/mL∣Dinoseb methyl ether 200 μg/mL∣3,5-Dichlorobenzoic acid methyl ester 500 μg/mL |