Få mere at vide
EPA metode 515.2 Herbicidblanding 402 100-1000 μg/ml i methanol, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30324754
Skift visning
Mængde:
1 ml
Artikelnummer. Mængde
30324754 1 ml
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30324754 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREA50000402ME
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 14-12-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Opdag Dr. Ehrenstorfers certificerede referencematerialer: tilgængelig i flere formater, herunder multikomponent-regulatoriske blandinger, til at drive din fødevare- og miljøanalyse med sporbar, ISO-akkrediteret kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,4-Dichlorophenoxyacetic acid∣4-(2,4-Dichlorophenoxy)butyric acid∣Acifluorfen∣Bentazone∣Dicamba∣Fenoprop∣Picloram
CAS 94-75-7, 94-82-6, 50594-66-6, 25057-89-0, 1918-00-9, 93-72-1
Analyt- eller komponentnavne 2,4-Dichlorophenoxyacetic acid∣4-(2,4-Dichlorophenoxy)butyric acid∣Acifluorfen∣Bentazone∣Dicamba∣Fenoprop∣Picloram
Forsendelsestilstand +20 °C
Certificeringer/compliance ISO 17034
Opløsningsmiddel eller Matrix Metanol
Mængde 1 ml
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) 2,4-Dichlorophenoxyacetic acid 100 μg/mL∣Fenoprop 100 μg/mL∣Acifluorfen 200 μg/mL∣Dicamba 300 μg/mL∣Picloram 300 μg/mL∣4-(2,4-Dichlorophenoxy)butyric acid 1000 μg/mL∣Bentazone 1000 μg/mL