Få mere at vide
EPA-metode 505 organohalid-pesticidblanding 388 200 μg/ml i methanol, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30317286
Skift visning
Mængde:
1 ml
Artikelnummer. Mængde
30317286 1 ml
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30317286 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREA50000388ME
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 07-12-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Opdag Dr. Ehrenstorfers certificerede referencematerialer: tilgængelig i flere formater, herunder multikomponent-regulatoriske blandinger, til at drive din fødevare- og miljøanalyse med sporbar, ISO-akkrediteret kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Alachlor∣Aldrin∣Atrazine∣Cis-Chlordane (Alpha Isomer)∣cis-Nonachlor∣Dieldrin∣Endrin∣gamma-HCH∣Heptachlor∣Heptachlor-exo-epoxide (cis-, isomer B)∣Hexachlorobenzene∣Hexachlorocyclopentadiene∣Methoxychlor∣Simazine∣Trans-Chlordane (Gamma Isomer)∣trans-Nonachlor
CAS 15972-60-8, 309-00-2, 1912-24-9, 5103-71-9, 5103-73-1, 60-57-1
Analyt- eller komponentnavne Alachlor∣Aldrin∣Atrazine∣Cis-Chlordane (Alpha Isomer)∣cis-Nonachlor∣Dieldrin∣Endrin∣gamma-HCH∣Heptachlor∣Heptachlor-exo-epoxide (cis-, isomer B)∣Hexachlorobenzene∣Hexachlorocyclopentadiene∣Methoxychlor∣Simazine∣Trans-Chlordane (Gamma Isomer)∣trans-Nonachlor
Forsendelsestilstand +20 °C
Certificeringer/compliance ISO 17034
Opløsningsmiddel eller Matrix Metanol
Mængde 1 ml
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) Alachlor 200 μg/mL∣Aldrin 200 μg/mL∣Atrazine 200 μg/mL∣Cis-Chlordane (Alpha Isomer) 200 μg/mL∣cis-Nonachlor 200 μg/mL∣Dieldrin 200 μg/mL∣Endrin 200 μg/mL∣gamma-HCH 200 μg/mL∣Heptachlor 200 μg/mL∣Heptachlor-exo-epoxide (cis-, isomer B) 200 μg/mL∣Hexachlorobenzene 200 μg/mL∣Hexachlorocyclopentadiene 200 μg/mL∣Methoxychlor 200 μg/mL∣Simazine 200 μg/mL∣Trans-Chlordane (Gamma Isomer) 200 μg/mL∣trans-Nonachlor 200 μg/mL