Få mere at vide
EPA-metode 5035, lavt niveau klart hætteglas, 20% bisulfatopløsning, omrøringsbar, tjæret, 5 ml, 72/cs, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30328747
Skift visning
Analyt- eller komponentnavne:
Natriumbisulfit (blanding af NaHSO3 og Na2S2O5)
Artikelnummer. Analyt- eller komponentnavne
30328747 Natriumbisulfit (blanding af NaHSO3 og Na2S2O5)
1 options
Artikelnummer. 30328747 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREO000012
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-12-2026
Opdag Dr. Ehrenstorfers certificerede referencematerialer: tilgængelig i flere formater, herunder multikomponent-regulatoriske blandinger, til at drive din fødevare- og miljøanalyse med sporbar, ISO-akkrediteret kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sodium Bisulfite (mixture of NaHSO3 and Na2S2O5)
CAS 7631-90-5
Analyt- eller komponentnavne Natriumbisulfit (blanding af NaHSO3 og Na2S2O5)
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel NaHSO3
Koncentration 20 %
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym Sulfurous Acid Monosodium Salt, E 222, FR-62, Hydrogen Sodium Sulfite, Hydrogen Sulfite Sodium, Monosodium Sulfite, Sodium Acid Sulfite, Sodium Bisulfite, Sodium Bisulfite (NaHSO3), Sodium Bisulphite, Sodium Hydrogen Sulfite, Sodium Sulfite (NaHSO3);
SMIL [Na+].OS(=O)[O-]
Industry Type Miljøtest
Molekylvægt (g/mol) 104.06