Få mere at vide
EPA Metode 5035, High Level, P/T Methanol, 10 ml, smart levering PFA-rør, 100/pk, Dr. Ehrenstorfer
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Methanol |
| CAS | 67-56-1 |
| Analyt- eller komponentnavne | Metanol |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C H4 O |
| Certificeringer/compliance | ISO 17025 |
| Synonym | Methanol, Methyl alcohol |
| InChI formel | InChI=1S/CH4O/c1-2/h2H,1H3 |
| SMIL | CO |
| IUPAC navn | Methanol |
| Vis mere |