Få mere at vide
EPA Metode 5035, High Level, P/T Methanol, 10 ml, smart levering PFA-rør, 100/pk, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30328743
Skift visning
Analyt- eller komponentnavne:
Metanol
Artikelnummer. Analyt- eller komponentnavne
30328743 Metanol
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30328743 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREO000019
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Opdag Dr. Ehrenstorfers certificerede referencematerialer: tilgængelig i flere formater, herunder multikomponent-regulatoriske blandinger, til at drive din fødevare- og miljøanalyse med sporbar, ISO-akkrediteret kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methanol
CAS 67-56-1
Analyt- eller komponentnavne Metanol
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C H4 O
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym Methanol, Methyl alcohol
InChI formel InChI=1S/CH4O/c1-2/h2H,1H3
SMIL CO
IUPAC navn Methanol
Industry Type Environmental Testing
Molekylvægt (g/mol) 32.04
Formel vægt 32.0262 g/mol