Få mere at vide
EPA-metode 503.1 aromatisk og alkenblanding 382 2000 μg/ml i methanol, Dr. Ehrenstorfer
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1,2,3-Trichlorobenzene∣1,2,4-Trichlorobenzene∣1,2,4-Trimethylbenzene∣1,2-Dichlorobenzene∣1,3,5-Trimethylbenzene∣1,3-Dichlorobenzene∣1,4-Dichlorobenzene∣2-Chlorotoluene∣4-Chlorotoluene∣4-Cymene∣Benzene∣Bromobenzene∣Chlorobenzene∣Ethylbenzene∣Hexachlorobutadiene∣Isopropylbenzene∣m-Xylene (1,3-Dimethylbenzene)∣Naphthalene∣n-Butylbenzene∣o-Xylene (1,2-Dimethylbenzene)∣Propylbenzene∣p-Xylene (1,4-Dimethylbenzene)∣sec-Butylbenzene∣Styrene∣tert-Butylbenzene∣Tetrachloroethene∣Toluene∣Trichloroethene |
| CAS | 87-61-6, 120-82-1, 95-63-6, 95-50-1, 108-67-8, 541-73-1 |
| Analyt- eller komponentnavne | 1,2,3-Trichlorobenzene∣1,2,4-Trichlorobenzene∣1,2,4-Trimethylbenzene∣1,2-Dichlorobenzene∣1,3,5-Trimethylbenzene∣1,3-Dichlorobenzene∣1,4-Dichlorobenzene∣2-Chlorotoluene∣4-Chlorotoluene∣4-Cymene∣Benzene∣Bromobenzene∣Chlorobenzene∣Ethylbenzene∣Hexachlorobutadiene∣Isopropylbenzene∣m-Xylene (1,3-Dimethylbenzene)∣Naphthalene∣n-Butylbenzene∣o-Xylene (1,2-Dimethylbenzene)∣Propylbenzene∣p-Xylene (1,4-Dimethylbenzene)∣sec-Butylbenzene∣Styrene∣tert-Butylbenzene∣Tetrachloroethene∣Toluene∣Trichloroethene |
| Forsendelsestilstand | +20 °C |
| Certificeringer/compliance | ISO 17034 |
| Opløsningsmiddel eller Matrix | Metanol |
| Mængde | 1 ml |
| Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) | 1,2,3-Trichlorobenzene 2000 μg/mL∣1,2,4-Trichlorobenzene 2000 μg/mL∣1,2,4-Trimethylbenzene 2000 μg/mL∣1,2-Dichlorobenzene 2000 μg/mL∣1,3,5-Trimethylbenzene 2000 μg/mL∣1,3-Dichlorobenzene 2000 μg/mL∣1,4-Dichlorobenzene 2000 μg/mL∣2-Chlorotoluene 2000 μg/mL∣4-Chlorotoluene 2000 μg/mL∣4-Cymene 2000 μg/mL∣Benzene 2000 μg/mL∣Bromobenzene 2000 μg/mL∣Chlorobenzene 2000 μg/mL∣Ethylbenzene 2000 μg/mL∣Hexachlorobutadiene 2000 μg/mL∣Isopropylbenzene 2000 μg/mL∣m-Xylene (1,3-Dimethylbenzene) 2000 μg/mL∣Naphthalene 2000 μg/mL∣n-Butylbenzene 2000 μg/mL∣o-Xylene (1,2-Dimethylbenzene) 2000 μg/mL∣Propylbenzene 2000 μg/mL∣p-Xylene (1,4-Dimethylbenzene) 2000 μg/mL∣sec-Butylbenzene 2000 μg/mL∣Styrene 2000 μg/mL∣tert-Butylbenzene 2000 μg/mL∣Tetrachloroethene 2000 μg/mL∣Toluene 2000 μg/mL∣Trichloroethene 2000 μg/mL |