Få mere at vide
EPA-metode 502/524 Berigningsblanding 2000 μg/ml i methanol, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30316244
Skift visning
Mængde:
1 ml
Artikelnummer. Mængde
30316244 1 ml
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 30316244 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREA50000287ME
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Opdag Dr. Ehrenstorfers certificerede referencematerialer: tilgængelig i flere formater, herunder multikomponent-regulatoriske blandinger, til at drive din fødevare- og miljøanalyse med sporbar, ISO-akkrediteret kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1,2-Dichlorobenzene D4∣4-Bromofluorobenzene∣Fluorobenzene
CAS 2199-69-1, 460-00-4, 462-06-6
Analyt- eller komponentnavne 1,2-Dichlorobenzene D4∣4-Bromofluorobenzene∣Fluorobenzene
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Certificeringer/compliance ISO 17034
Opløsningsmiddel eller Matrix Metanol
Mængde 1 ml
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) 1,2-Dichlorobenzene D4 2000 μg/mL∣4-Bromofluorobenzene 2000 μg/mL∣Fluorobenzene 2000 μg/mL