Få mere at vide
EPA Method 501 Trihalomethanes Mixture 1005 100 μg/mL in Methanol, Dr. Ehrenstorfer
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Bromodichloromethane∣Chloroform∣Dibromochloromethane∣Tribromomethane |
| CAS | 75-27-4, 67-66-3, 124-48-1, 75-25-2 |
| Analyt- eller komponentnavne | Bromodichloromethane∣Chloroform∣Dibromochloromethane∣Tribromomethane |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Certificeringer/compliance | ISO 17034 |
| Opløsningsmiddel eller Matrix | Methanol |
| Mængde | 1 ml |
| Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) | Bromodichloromethane 100 μg/mL∣Chloroform 100 μg/mL∣Dibromochloromethane 100 μg/mL∣Tribromomethane 100 μg/mL |