Få mere at vide
EPA-metode 501 Trihalomethan-blanding 5000 μg/ml i methanol, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30316850
Skift visning
Mængde:
1 ml
Artikelnummer. Mængde
30316850 1 ml
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30316850 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREGA09001007ME
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 24-12-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Opdag Dr. Ehrenstorfers certificerede referencematerialer: tilgængelig i flere formater, herunder multikomponent-regulatoriske blandinger, til at drive din fødevare- og miljøanalyse med sporbar, ISO-akkrediteret kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Bromodichloromethane∣Chloroform∣Dibromochloromethane∣Tribromomethane
CAS 75-27-4, 67-66-3, 124-48-1, 75-25-2
Analyt- eller komponentnavne Bromodichloromethane∣Chloroform∣Dibromochloromethane∣Tribromomethane
Forsendelsestilstand Ispose (-20 °C)
Certificeringer/compliance ISO 17034
Opløsningsmiddel eller Matrix Metanol
Mængde 1 ml
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) Bromodichloromethane 5000 μg/mL∣Chloroform 5000 μg/mL∣Dibromochloromethane 5000 μg/mL∣Tribromomethane 5000 μg/mL