Få mere at vide
EPA-metode 418.1 Kalibreringsolieblanding, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30314857
Skift visning
Mængde:
1 ml
Artikelnummer. Mængde
30314857 1 ml
1 options
Artikelnummer. 30314857 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREGA09000760
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 24-12-2026
Opdag Dr. Ehrenstorfers certificerede referencematerialer: tilgængelig i flere formater, herunder multikomponent-regulatoriske blandinger, til at drive din fødevare- og miljøanalyse med sporbar, ISO-akkrediteret kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,2,4-Trimethylpentane∣Chlorobenzene∣n-Hexadecane
CAS 540-84-1, 108-90-7, 544-76-3
Analyt- eller komponentnavne 2,2,4-Trimethylpentane∣Chlorobenzene∣n-Hexadecane
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Certificeringer/compliance ISO 17034
Industry Type Petrokemisk testning
Mængde 1 ml
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) Chlorobenzene 250 mL/L∣2,2,4-Trimethylpentane 375 mL/L∣n-Hexadecane 375 mL/L