Få mere at vide
EPA-metode 200,8: SS-10 mg/L Al, As, Be, Cd, Co, Cr, Mn, Mo, Ni, Pb, Sb, Se, Tl, Th, U, V. Made fro, VHG™
Beskrivelse
EPA-metode 200,8: SS-10 mg/L Al, As, Be, Cd, Co, Cr, Mn, Mo, Ni, Pb, Sb, Se, Tl, Th, U, V. Made fro
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Aluminium/Antimony/Arsenic/Beryllium/Cadmium/Chromium/Cobalt/Lead/Manganese/Molybdenum/Nickel/Selenium/Thallium/Thorium/Uranium/Vanadium |
| CAS | 7429-90-5, 7440-36-0, 7440-38-2, 7440-41-7, 7440-43-9, 7440-47-3 |
| Metoder | ICP/ICP-MS |
| Analyt- eller komponentnavne | Aluminium/Antimony/Arsenic/Beryllium/Cadmium/Chromium/Cobalt/Lead/Manganese/Molybdenum/Nickel/Selenium/Thallium/Thorium/Uranium/Vanadium |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |
| Certificeringer/compliance | ISO 17034 |
| Opløsningsmiddel eller Matrix | Fortynd HNO3 |
| Mængde | 100 ml |
| Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) | Aluminium 10 mg/L/Antimony 10 mg/L/Arsenic 10 mg/L/Beryllium 10 mg/L/Cadmium 10 mg/L/Chromium 10 mg/L/Cobalt 10 mg/L/Lead 10 mg/L/Manganese 10 mg/L/Molybdenum 10 mg/L/Nickel 10 mg/L/Selenium 10 mg/L/Thallium 10 mg/L/Thorium 10 mg/L/Uranium 10 mg/L/Vanadium 10 mg/L |