Få mere at vide
EPA-metode 200,8: 10000 mg/L Ca, Na; 1000 mg/L K, Mg, VHG™
Beskrivelse
EPA-metode 200,8: 10000 mg/L Ca, Na; 1000 mg/L K, Mg
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Magnesium/Potassium/Calcium/Sodium |
| CAS | 7439-95-4, 9-7-7440, 7440-70-2, 7440-23-5 |
| Metoder | ICP/ICP-MS |
| Analyt- eller komponentnavne | Magnesium/Potassium/Calcium/Sodium |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |
| Certificeringer/compliance | ISO 17034 |
| Opløsningsmiddel eller Matrix | Fortynd HNO3 |
| Mængde | 100 ml |
| Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) | Magnesium 1000 mg/L/Potassium 1000 mg/L/Calcium 10000 mg/L/Sodium 10000 mg/L |