Få mere at vide
EPA Method 200.8: 100 mg/L Sc, Y, In, Tb, Bi, 100mls , VHG™
Beskrivelse
EPA Method 200.8: 100 mg/L Sc, Y, In, Tb, Bi, 100mls
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Bismuth/Indium/Scandium/Terbium/Yttrium |
| CAS | 7440-69-9, 7440-74-6, 7440-20-2, 7440-27-9, 7440-65-5 |
| Metoder | ICP/ICP-MS |
| Analyt- eller komponentnavne | Bismuth/Indium/Scandium/Terbium/Yttrium |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Certificeringer/compliance | ISO 17034 |
| Opløsningsmiddel eller Matrix | Dilute HNO3 |
| Mængde | 100 ml |
| Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) | Bismuth 100 mg/L/Indium 100 mg/L/Scandium 100 mg/L/Terbium 100 mg/L/Yttrium 100 mg/L |