Få mere at vide
EPA-metode 200,8: 100 mg/L Ba, Cu, Fe, Zn; 10 mg/L ag, 100 ml, VHG™
Beskrivelse
EPA-metode 200,8: 100 mg/L Ba, Cu, Fe, Zn; 10 mg/L ag, 100 ml
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Silver/Barium/Copper/Iron/Zinc |
| CAS | 7440-22-4, 7440-39-3, 7440-50-8, 7439-89-6, 7440-66-6 |
| Metoder | ICP/ICP-MS |
| Analyt- eller komponentnavne | Silver/Barium/Copper/Iron/Zinc |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |
| Certificeringer/compliance | ISO 17034 |
| Opløsningsmiddel eller Matrix | Fortynd HNO3 |
| Mængde | 100 ml |
| Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) | Silver 10 mg/L/Barium 100 mg/L/Copper 100 mg/L/Iron 100 mg/L/Zinc 100 mg/L |