Få mere at vide
EPA-metode 1664B O &G Standard 40 mg samlet n-hexan-ekstraktivt materiale pr. 10 ml acetone, Dr. Ehrenstorfer
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | n-Hexadecane∣Stearic Acid |
| CAS | 544-76-3, 57-11-4 |
| Analyt- eller komponentnavne | n-Hexadecane∣Stearic Acid |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |
| Certificeringer/compliance | ISO 17034 |
| Opløsningsmiddel eller Matrix | Acetone |
| Mængde | 100 ml |
| Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) | n-Hexadecane 2000 μg/mL∣Stearic Acid 2000 μg/mL |