Få mere at vide
EPA-metode 1664B O &G Standard 40 mg samlet n-hexan-ekstraktivt materiale pr. 10 ml acetone, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30321066
Skift visning
Mængde:
20 x 10 ml
Artikelnummer. Mængde
30321066 20 x 10 ml
1 options
Artikelnummer. 30321066 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREGX09000201AC
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Opdag Dr. Ehrenstorfers certificerede referencematerialer: tilgængelig i flere formater, herunder multikomponent-regulatoriske blandinger, til at drive din fødevare- og miljøanalyse med sporbar, ISO-akkrediteret kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale n-Hexadecane∣Stearic Acid
CAS 544-76-3, 57-11-4
Analyt- eller komponentnavne n-Hexadecane∣Stearic Acid
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Certificeringer/compliance ISO 17034
Opløsningsmiddel eller Matrix Acetone
Mængde 20 x 10 ml
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) n-Hexadecane 2000 μg/mL∣Stearic Acid 2000 μg/mL