Få mere at vide
EPA-metode 1664B, O &G STANDARD 40 mg Samlet mængde n-hexanudvindingsbart materiale pr. 5 ml i acetone, 100 ml, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30309374
Skift visning
Mængde:
100 ml
Artikelnummer. Mængde
30309374 100 ml
1 options
Artikelnummer. 30309374 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREO000026
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 28-12-2026
Opdag Dr. Ehrenstorfers certificerede referencematerialer: tilgængelig i flere formater, herunder multikomponent-regulatoriske blandinger, til at drive din fødevare- og miljøanalyse med sporbar, ISO-akkrediteret kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale n-Hexadecane∣Stearic Acid
CAS 544-76-3, 57-11-4
Analyt- eller komponentnavne n-Hexadecane∣Stearic Acid
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Certificeringer/compliance ISO 17034
Opløsningsmiddel eller Matrix Acetone
Industry Type Industriel kvalitetskontrol
Mængde 100 ml
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.