Få mere at vide
EPA-metode 1664B, O &G Standard 40 mg samlet mængde n-hexan ekstrakterbart materiale pr. 10 ml acetone, 100 ml, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30316232
Skift visning
Mængde:
100 ml
Artikelnummer. Mængde
30316232 100 ml
1 options
Artikelnummer. 30316232 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREO000024
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 28-12-2026
Opdag Dr. Ehrenstorfers certificerede referencematerialer: tilgængelig i flere formater, herunder multikomponent-regulatoriske blandinger, til at drive din fødevare- og miljøanalyse med sporbar, ISO-akkrediteret kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale n-Hexadecane∣Stearic Acid
CAS 544-76-3, 57-11-4
Analyt- eller komponentnavne n-Hexadecane∣Stearic Acid
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Certificeringer/compliance ISO 17034
Opløsningsmiddel eller Matrix Acetone
Industry Type Industriel kvalitetskontrol
Mængde 100 ml