Få mere at vide
EPA-metode 1664, O &G Standard, 40 mg samlet n-hexan-ekstraktivt materiale, 20 x 10 ml, PFA-rør, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30324057
Skift visning
Mængde:
20 x 10 ml
Artikelnummer. Mængde
30324057 20 x 10 ml
1 options
Artikelnummer. 30324057 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREO000023
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 28-12-2026
Opdag Dr. Ehrenstorfers certificerede referencematerialer: tilgængelig i flere formater, herunder multikomponent-regulatoriske blandinger, til at drive din fødevare- og miljøanalyse med sporbar, ISO-akkrediteret kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Kemisk navn eller materiale n-Hexadecane∣Stearic Acid
CAS 544-76-3, 57-11-4
Analyt- eller komponentnavne n-Hexadecane∣Stearic Acid
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Certificeringer/compliance ISO 17034
Opløsningsmiddel eller Matrix Acetone
Industry Type Industriel kvalitetskontrol
Mængde 20 x 10 ml
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.