Få mere at vide
Dr. Ehrenstorfer EPA Method 1633 NIS Labelled PFAS Mixture 0.25 to 1 μg/mL in Methanol:Water
Artikelnummer. 31784132
Skift visning
Mængde:
1 mL
Artikelnummer. Mængde
31784132 1 mL
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 31784132 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREA50000794MW
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Certified reference materials available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality.
  • Certified reference materials
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Perfluorohexanoic Acid 13C2 (1,2-13C2), Perfluorooctanoic Acid 13C4 (1,2,3,4-13C4), Perfluorodecanoic Acid 13C2 (1,2-13C2), Perfluorobutanoic acid 13C3 (2,3,4-13C3), Perfluorooctanesulfonic Acid 13C4 (1,2,3,4-13C4) Sodium, Perfluorohexanesulfonic Acid 18O2 Sodium, Perfluorononanoic Acid 13C5 (1,2,3,4,5-13C5)
CAS 960315-47-3, 960315-48-4, 960315-50-8, 2483735-33-5, 960315-53-1, 1585941-14-5
Forsendelsestilstand 20°C
Koncentration 0.25 to 1 μg/mL
Certificeringer/compliance UKAS ISO 17034
Løsningstype Mixture
Opløsningsmiddel eller Matrix Methanol/Water
Industry Type Environmental Testing
Mængde 1 mL