Få mere at vide
EPA-metode 1631, Stannøs klorid, 8 x 40g, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30321525
Skift visning
Mængde:
8 x 40 g
Artikelnummer. Mængde
30321525 8 x 40 g
1 options
Artikelnummer. 30321525 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREO000002
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 28-12-2026
Opdag Dr. Ehrenstorfers certificerede referencematerialer: tilgængelig i flere formater, herunder multikomponent-regulatoriske blandinger, til at drive din fødevare- og miljøanalyse med sporbar, ISO-akkrediteret kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Stannous Chloride
CAS 7772-99-8
Analyt- eller komponentnavne Stannous Chloride
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel SnCl2
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym Tin Dichloride, Dichlorotin, Tin Protochlorie, Tin Chloride, Tin (II) Chloride, Stannous Dichloride
InChI formel InChI=1S/2ClH.Sn/h2*1H;/q;;+2/p-2
SMIL Cl[Sn]Cl
IUPAC navn dichlorotin
Industry Type Miljøtest
Molekylvægt (g/mol) 189.61
Mængde 8 x 40 g