Få mere at vide
EPA-metode 1631, hydroxylaminhydrochlorid, 2 x 6g, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30326206
Skift visning
Mængde:
2 x 6 g
Artikelnummer. Mængde
30326206 2 x 6 g
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30326206 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREO000001
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 06-01-2027
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Opdag Dr. Ehrenstorfers certificerede referencematerialer: tilgængelig i flere formater, herunder multikomponent-regulatoriske blandinger, til at drive din fødevare- og miljøanalyse med sporbar, ISO-akkrediteret kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Hydroxylamine Hydrochloride
CAS 5470-11-1
Analyt- eller komponentnavne Hydroxylamine Hydrochloride
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel ClH4NO
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym Hydroxyamine Hydrochloride, Hydroxyammonium Chloride, Hydroxylamine Chloride, Hydroxylamine Chlorohydrate, Hydroxylammonium Chloride, Oxammonium Hydrochloride
SMIL Cl.NO
Industry Type Miljøtest
Molekylvægt (g/mol) 69.49
Mængde 2 x 6 g