Få mere at vide
EPA-metode 1631, 1N bromid/1N bromat i deioniseret vand, 10 x 10 ml, smart levering af PFA-rør, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30308797
Skift visning
Mængde:
10 x 10 ml
Artikelnummer. Mængde
30308797 10 x 10 ml
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30308797 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREO000003
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 06-01-2027
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Opdag Dr. Ehrenstorfers certificerede referencematerialer: tilgængelig i flere formater, herunder multikomponent-regulatoriske blandinger, til at drive din fødevare- og miljøanalyse med sporbar, ISO-akkrediteret kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Potassium Bromate∣Potassium bromide
CAS 1-2-7758, 2-3-7758
Analyt- eller komponentnavne Potassium Bromate∣Potassium bromide
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Certificeringer/compliance ISO 17025
Opløsningsmiddel eller Matrix Vand
Industry Type Miljøtest
Mængde 10 x 10 ml
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) Potassium Bromate 1 N∣Potassium bromide 1 N