Få mere at vide
EPA Method 1625 Hydrocarbons Mixture 4000 μg/mL in Dichloromethane, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30326931
Skift visning
Mængde:
1 ml
Artikelnummer. Mængde
30326931 1 ml
1 options
Artikelnummer. 30326931 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREGA09000160DI
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale n-Decane∣n-Docosane∣n-Dodecane∣n-Eicosane∣n-Hexacosane∣n-Hexadecane∣n-Octadecane∣n-Tetradecane∣Octacosane∣Tetracosane∣Triacontane
CAS 124-18-5, 629-97-0, 112-40-3, 112-95-8, 630-01-3, 544-76-3
Analyt- eller komponentnavne n-Decane∣n-Docosane∣n-Dodecane∣n-Eicosane∣n-Hexacosane∣n-Hexadecane∣n-Octadecane∣n-Tetradecane∣Octacosane∣Tetracosane∣Triacontane
Forsendelsestilstand Room Temperature
Certificeringer/compliance ISO 17034
Opløsningsmiddel eller Matrix Dichloromethane
Mængde 1 ml
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) n-Decane 4000 μg/mL∣n-Docosane 4000 μg/mL∣n-Dodecane 4000 μg/mL∣n-Eicosane 4000 μg/mL∣n-Hexacosane 4000 μg/mL∣n-Hexadecane 4000 μg/mL∣n-Octadecane 4000 μg/mL∣n-Tetradecane 4000 μg/mL∣Octacosane 4000 μg/mL∣Tetracosane 4000 μg/mL∣Triacontane 4000 μg/mL