Få mere at vide
EPA-metode 1311 TCLP Semi-flygtig Spikingblanding 401 2000 μg/ml i dichloromethan, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30312519
Skift visning
Mængde:
1 ml
Artikelnummer. Mængde
30312519 1 ml
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30312519 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREA50000401DI
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Opdag Dr. Ehrenstorfers certificerede referencematerialer: tilgængelig i flere formater, herunder multikomponent-regulatoriske blandinger, til at drive din fødevare- og miljøanalyse med sporbar, ISO-akkrediteret kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1,4-Dichlorobenzene∣2,4,5-Trichlorophenol∣2,4,6-Trichlorophenol∣2,4-Dinitrotoluene∣2-Methylphenol∣3-Methylphenol (m-Cresol)∣4-Methylphenol (p-Cresol)∣Hexachlorobenzene∣Hexachlorobutadiene∣Hexachloroethane∣Nitrobenzene∣Pentachlorophenol∣Pyridine
CAS 106-46-7, 95-95-4, 88-06-2, 121-14-2, 95-48-7, 108-39-4
Analyt- eller komponentnavne 1,4-Dichlorobenzene∣2,4,5-Trichlorophenol∣2,4,6-Trichlorophenol∣2,4-Dinitrotoluene∣2-Methylphenol∣3-Methylphenol (m-Cresol)∣4-Methylphenol (p-Cresol)∣Hexachlorobenzene∣Hexachlorobutadiene∣Hexachloroethane∣Nitrobenzene∣Pentachlorophenol∣Pyridine
Forsendelsestilstand +20 °C
Certificeringer/compliance ISO 17034
Opløsningsmiddel eller Matrix Dichloromethan
Mængde 1 ml
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) 1,4-Dichlorobenzene 2000 μg/mL∣2,4,5-Trichlorophenol 2000 μg/mL∣2,4,6-Trichlorophenol 2000 μg/mL∣2,4-Dinitrotoluene 2000 μg/mL∣2-Methylphenol 2000 μg/mL∣3-Methylphenol (m-Cresol) 2000 μg/mL∣4-Methylphenol (p-Cresol) 2000 μg/mL∣Hexachlorobenzene 2000 μg/mL∣Hexachlorobutadiene 2000 μg/mL∣Hexachloroethane 2000 μg/mL∣Nitrobenzene 2000 μg/mL∣Pentachlorophenol 2000 μg/mL∣Pyridine 2000 μg/mL