Få mere at vide
EPA Method 1311 TCLP Pesticide Spiking Mixture 398 2000-4000 μg/mL in Methanol, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30316993
Skift visning
Mængde:
1 ml
Artikelnummer. Mængde
30316993 1 ml
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30316993 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREA50000398ME
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Camphechlor (Toxaphene)∣Chlordane (technical)
CAS 8001-35-2, 12789-03-6
Analyt- eller komponentnavne Camphechlor (Toxaphene)∣Chlordane (technical)
Forsendelsestilstand +20°C
Certificeringer/compliance ISO 17034
Opløsningsmiddel eller Matrix Methanol
Mængde 1 ml
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) Chlordane (technical) 2000 μg/mL∣Camphechlor (Toxaphene) 4000 μg/mL